YBM 6.1.10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-MAC-1, mouse, 89040601
About This Item
Source biologique
Rat x Rat Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 89040601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89040601-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
Myélome
Y3Ag1.2.3
Réactivité
Anti-MAC-1, mouse
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Milieu de culture
Procédure de repiquage