Ma-Mel-45a
13012486, human skin, Epithelial
About This Item
Nom du produit
Ma-Mel-45a, from human skin, 13012486
Source biologique
human skin
Description
Human melanoma, metastasis
Mode de croissance
Adherent
Morphologie
Epithelial
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 9,13
THO1: 7,8
TPOX: 11
vWA: 16,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage