YW 62.3.20
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 11072202
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Rat x Rat Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 11072202-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11072202-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
Myélome
Y3.AG.1.2.3
Réactivité
Anti mouse CD45 pan isoform reactive
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Milieu de culture
Procédure de repiquage