JU77 cell line human
10092309, human lung, epithelioid: spindly with few vacuoles. Cobblestone morphology at confluency.
About This Item
Produits recommandés
product name
JU77 cell line human, 10092309
Source biologique
human lung
Description
Malignant mesothelioma cells from human lung
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial-like: cells are spindle-shaped with few vacuoles. Upon confluence develop an epithelioid "cobblestone-like mat"
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage