Documents
C9593
Sigma-Aldrich
Catechol-UL-14C
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
pyrocatechol-ul-14C
About This Item
Formule linéaire :
(14C6H4-1,2-[OH]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Ampleur du marquage
5-25 mCi per mmol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1O
Conditionnement
Combi-vial
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable