C9487
Monoclonal Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide antibody produced in mouse
clone CD8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CGRP
613,00 €
About This Item
613,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CD8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
guinea pig, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200-1:1,000 using ovenight incubation at 4 °C and sections that have been protease-digested or processed by high temperature antigen retrieval
indirect immunofluorescence: 1:500 using overnight incubation at 4 °C
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CALCA(796)
rat ... Calca(24241)
Description générale
Monoclonal Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) recognizes human and guinea pig CGRP. It does not cross react with rat CGRP.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable