Principaux documents
C9169
Sigma-Aldrich
Magnesium citrate
Synonyme(s) :
magnesium citrate tribasic nonahydrate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5O7 · 3/2Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Chaîne SMILES 
[Mg].OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Produit comparable