C8990
Sp-8-pCPT-cAMPS
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
8-(4-Chlorophenylthio)adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Sp-isomer sodium salt
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditionnement
vial of 5 μmol
Solubilité
H2O: >1 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([S-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Sc5ccc(Cl)cc5)nc12
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable