C8877
Cerium(IV) oxide
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
Synonyme(s) :
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
Densité
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
Clé InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges