C8536
Z-Ala-Arg-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide acetate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C33H44N10O5.ClH/c1-21(40-33(47)48-20-22-9-3-2-4-10-22)28(44)42-27(14-8-18-39-32(36)37)30(46)43-26(13-7-17-38-31(34)35)29(45)41-25-16-15-23-11-5-6-12-24(23)19-25;/h2-6,9-12,15-16,19,21,26-27H,7-8,13-14,17-18,20H2,1H3,(H,40,47)(H,41,45)(H,42,44)(H,43,46)(H4,34,35,38)(H4,36,37,39);1H
Clé InChI
SRSBQDNWDTXDRD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
Amino Acid Sequence
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges