C8534
Anti-Chorionic Gonadotropin (α+β subunits) (HCG) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Chorionic Gonadotropin Antibody, HCG Antibody - Anti-Chorionic Gonadotropin (α+β subunits) (HCG) antibody produced in rabbit, Hcg Antibodies, Hcg Antibody
545,00 €
About This Item
545,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100 using human placental tissue
radioimmunoassay: 1:50,000
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Anti-Chorionic Gonadotropin (α + α subunits) antibody is specific for both α and β subunits of human chorionic gonadotropin.
Immunogène
Application
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable