Principaux documents
C7784
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Gly-Arg β-naphthylamide hydrochloride
~98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H33N7O5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Essai
~98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C28H33N7O5.ClH/c29-27(30)31-14-6-11-23(26(38)34-22-13-12-20-9-4-5-10-21(20)15-22)35-25(37)17-32-24(36)16-33-28(39)40-18-19-7-2-1-3-8-19;/h1-5,7-10,12-13,15,23H,6,11,14,16-18H2,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,38)(H,35,37)(H4,29,30,31);1H
Clé InChI
BVFJVGPYUPGGDO-UHFFFAOYSA-N
Substrats
A sensitive and specific fluorogenic substrate for the assay of trypsin in human serum.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Kramer, S., et al.
The Journal of Surgical Research, 8, 253-253 (1968)
Jorge Frias et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 31(2), 327-337 (2020-11-06)
Fibrinolytic enzymes with a direct mechanism of action and safer properties are currently requested for thrombolytic therapy. This paper reports on a new enzyme capable of degrading blood clots directly without impairing blood coagulation. This enzyme is also non-cytotoxic and