C7617
Anti-Calnexin antibody, Mouse monoclonal
clone TO-5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CANX, Anti-CNX
483,00 €
About This Item
483,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TO-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~90 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CANX(821)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting[1]
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence analysis
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable