C7464
Monoclonal Anti-Cyclin D1 antibody produced in mouse
clone DCS-6, ascites fluid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DCS-6, monoclonal
Poids mol.
antigen 36 kDa (several lower and higher molecular weight bands)
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, mouse, human, monkey
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:200 using a human tumor cell line extract
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCND1(595)
mouse ... Ccnd1(12443)
rat ... Ccnd1(58919)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- antibody-mediated knock-out experiments
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable