C7423
Monoclonal Anti-CD8 antibody produced in mouse
clone UCHT-4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CD8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
UCHT-4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
3rd Workshop: code no. 567
Immunogène
Application
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
- enumeration of total T cytotoxic/suppressor lymphocytes in bone marrow, blood and other body fluids
- identification and localization of T cytotoxic/ suppressor lymphocytes in lymphoid and other tissues
- analysis of cell mediated cytotoxicity
- studies of immunoregulation in health and disease
- investigation of natural killer (NK) cells
- complement mediated cytolysis of CD8 expressing cells
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable