C7291
Clomipramine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
42,10 €
About This Item
42,10 €
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 25 mg/mL
0.1 M HCl: soluble
Auteur
Novartis
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , SLC6A4(6532)
Description générale
Application
- to study its effect on human serum albumin using UV-visible, fluorescence and circular dichroism (CD) techniques[5]
- to block itchy E3 ubiquitin protein ligase (ITCH) ubiquitin transthiolation[6]
- as a serotonin reuptake inhibitor[7]
- as a homologous to E6AP C terminus (HECT) E3 ligase inhibitor[8]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3