Documents
C7230
Sigma-Aldrich
N-[2-(4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-3-methoxybenzamide
solid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H24ClN3O2
Poids moléculaire :
373.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 22 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1)C(=O)NCCN2CCN(CC2)c3ccc(Cl)cc3
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Potent, selective D4 dopamine receptor ligand.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
R Perrone et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(2), 270-277 (2000-01-29)
N-[2-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-3-methoxybenzamide (1), a high-affinity and selective dopamine D(4) receptor ligand, was chosen as a lead, and structural modifications were done on its amide bond and on its alkyl chain linking the benzamide moiety to the piperazine ring and by preparing