C6789
Cholesteryl nervonate
~95%
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-nervonate, 5-Cholesten-3β-ol 3-nervonate, Cholesteryl cis-15-tetracosenoate
About This Item
Pureté
~95%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable