C6493
Cyclapolin 9
powder
Synonyme(s) :
7-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-Benzothiazolecarboxamide 3-oxide
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble 2 mg/mL (Lower concentrations not tested)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)c1sc2c(cc(cc2[n+]1[O-])C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable