C6491
Chrysomycin B
≥98% (HPLC), solid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: moderately soluble
methanol: moderately soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(C)cc2C(=O)Oc3c(cc(OC)c4c(O)ccc([C@@H]5O[C@H](C)[C@H](O)[C@@](C)(O)[C@H]5O)c34)-c12
InChI
1S/C27H28O9/c1-11-8-15-19(17(9-11)33-4)14-10-18(34-5)21-16(28)7-6-13(20(21)22(14)36-26(15)31)23-25(30)27(3,32)24(29)12(2)35-23/h6-10,12,23-25,28-30,32H,1-5H3/t12-,23+,24+,25+,27-/m1/s1
Clé InChI
BJPYMDSMDBCKEP-QSMCFSHASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable