Principaux documents
C5556
Sigma-Aldrich
Carboxyethyl-γ-aminobutyric acid
Hybri-Max, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
CEGABA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
Hybri-Max
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Solubilité
cell culture medium: 1.5 mg/mL (Store solution at −20°C.)
H2O: soluble (Store solution at −20°C.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCNCCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c9-6(10)2-1-4-8-5-3-7(11)12/h8H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
SRGQUICKDUQCKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Stimulates hybridoma growth.
Actions biochimiques/physiologiques
A polyamine derivative that stimulates the growth of hybridoma cells.
Cell growth promoter
Informations légales
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable