C5041
6-Carboxyfluorescein diacetate
~95% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
6-CFDA, 6-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
92,00 €
About This Item
92,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
6-Carboxyfluorescein diacetate, ≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
100
200
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to yellow
Solubilité
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
Clé InChI
QMOGCCYGOPYYNT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.