C4356
Anti-Caspase 9 antibody,Mouse monoclonal
clone CAS9, purified from hybridoma cell culture
502,00 €
About This Item
502,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CAS9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a purified recombinant human caspase 9 preparation
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP9(842)
Description générale
Immunogène
Application
- western blot assay
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable