C4187
Cyanoborohydride Coupling Buffer
Synonyme(s) :
Coupling buffer
523,00 €
About This Item
523,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Application(s)
life science and biopharma
Température de stockage
2-8°C
Application
- in coupling reactions between amines and glutaraldehyde[1]
- to reduce hydrazone bond to a stable hydrazide bond[2]
- as a component in oligonucleotide reaction mixture for coverslips functionalization[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable