C4147
γ-Carboxy-L-glutamic acid
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m0/s1
Clé InChI
UHBYWPGGCSDKFX-VKHMYHEASA-N
Informations sur le gène
rat ... Grm2(24415)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable