C4021
CM-Cellulose
microgranular, 25-60 μm
Synonyme(s) :
Carboxymethyl cellulose
About This Item
Produits recommandés
Forme
microgranular
Taille des particules
25-60 μm
Capacité
1.0 meq/g
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
VJHCJDRQFCCTHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable