C3678
Anti-Pan Cadherin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-ACOGS, Anti-ARVD14, Anti-CD325, Anti-CDHN, Anti-CDw325, Anti-NCAD
488,00 €
About This Item
488,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen 135 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rabbit, cat, chicken, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using protease-digested animal heart sections
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured MDBK cells
western blot: 1:200
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... CDH2(414745)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable