C3595
Anti-Connexin-32 (106-124) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CMTX, Anti-CMTX1, Anti-CX32
524,00 €
About This Item
524,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 27 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using frozen rat liver sections
western blot: 1:400 using a rat liver membrane preparation
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJB1(2705)
mouse ... Gjb1(14618)
rat ... Gjb1(29584)
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- immunofluorescence
- immunohistology
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.