C3541
Z-D-Ala-OH
Synonyme(s) :
N-Cbz-D-alanine, Z-D-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Beilstein:
6275817
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
David J Merkler et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(23), 10061-10074 (2008-10-28)
Peptidyl alpha-hydroxylating monooxygenase (PHM) functions in vivo towards the biosynthesis of alpha-amidated peptide hormones in mammals and insects. PHM is a potential target for the development of inhibitors as drugs for the treatment of human disease and as insecticides for