Principaux documents
C211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite
10 G
858,00 €
858,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
858,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H60N5O10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
922.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.51
858,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Température de stockage
−20°C
Description générale
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available