C2105
Z-Val-Ala-Asp fluoromethyl ketone
powder, ≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
Z-VAD-FMK, Non-methylated
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
powder
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)CF
InChI
1S/C21H28FN3O7/c1-12(2)18(25-21(31)32-11-14-7-5-4-6-8-14)20(30)23-13(3)19(29)24-15(9-17(27)28)16(26)10-22/h4-8,12-13,15,18H,9-11H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,31)(H,27,28)/t13-,15-,18-/m0/s1
Clé InChI
SUUHZYLYARUNIA-YEWWUXTCSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable