Principaux documents
C2055
Sigma-Aldrich
Carassin
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ser-Pro-Ala-Asn-Ala-Gln-Ile-Thr-Arg-Lys-Arg-His-Lys-Ile-Asn-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C103H175N35O27S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2367.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (HPLC)
Composition
Peptide content, ~65%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(N)CO)C(C)CC)C(C)O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(N)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable