C1603
Anti-Calcium Channel (α1C Subunit) (L-type of Voltage-gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CACH2, Anti-CACN2, Anti-CACNL1A1, Anti-CCHL1A1, Anti-CaV1.2, Anti-LQT8, Anti-TS, Anti-TS. LQT8
895,00 €
About This Item
895,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse, rabbit
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable using Rat brain sections
western blot: 1:200 using Rat brain and rat heart membranes
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cacna1c(12288)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- SDS-PAGE
- western blotting
- coimmunoprecipitation
Immunohistochemistry (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable