Principaux documents
C-12205
Sigma-Aldrich
Cellules endothéliales de veine ombilicale humaine (HUVEC)
Pre-screened, 500,000 cryopreserved cells
Synonyme(s) :
Cellules HUVEC, Cellules endothéliales de la veine ombilicale, Cellules endothéliales humaines
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
human umbilical cord vein
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
( endothelial)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Les commandes de lots spécifiques ne peuvent pas être passées en ligne. Veuillez contacter votre représentant local pour en savoir plus.
Origine de la lignée cellulaire
Veine
Application
Les cellules endothéliales de veines ombilicales humaines (HUVEC) primaires sont isolées à partir de veines de cordon ombilical. Elles sont couramment utilisées dans des investigations physiologiques et pharmacologiques portant par exemple sur le transport des macromolécules, la coagulation du sang, l′angiogénèse et la fibrinolyse. Les cellules HUVEC sont isolées à partir de donneurs individuels dans du milieu de croissance pour cellules endothéliales standard et fournies sous forme cryopréservée. Les cellules ont fait l′objet d′une évaluation préalable de la réponse au VEGF (facteur de croissance de l'endothélium vasculaire). Le VEGF est une protéine de signalisation importante impliquée dans la vasculogenèse et l′angiogenèse. Il a été montré in vitro que le VEGF stimule la mitogenèse des cellules endothéliales, la migration cellulaire, le bourgeonnement et la perméabilité microvasculaire.
Qualité
Des tests de contrôle qualité stricts sont réalisés sur chaque lot de cellules endothéliales provenant de gros vaisseaux. Les tests portent notamment sur la morphologie des cellules, le taux d′adhérence et la viabilité cellulaire. Chaque lot subit également des analyses de cytométrie en flux pour identifier certains marqueurs spécifiques du type de cellule, comme le facteur von Willebrand (vWF) et CD31, ainsi que des essais de captation du Dil-Ac-LDL. Les performances de croissance sont testées via de multiples passages jusqu′à 15 doublements de population dans des conditions de culture sans antibiotique ni antifongique. De plus, toutes les cellules ont été testées pour confirmer l′absence de VIH-1, VIH-2, VHB, VHC, HTLV-1, HTLV-2 et de contaminants microbiens (champignons, bactéries et mycoplasmes).
Avertissement
Même si elles ont été testées négatives au VIH-1, VIH-2, VHB, VHC, HTLV-1 et HTLV-2, ces cellules, comme tous les produits d′origine humaine, doivent être considérées comme potentiellement infectieuses. Aucune méthode d′analyse ne peut garantir complètement l′absence d′agents infectieux.
Procédure de repiquage
Cliquez ici pour de plus amples informations.
Autres remarques
Densité d′étalement recommandée : 5000 - 10000 cellules par cm2.Passage après décongélation : P1.Marqueurs testés : facteur von Willebrand (vWF) positif, CD31 positif, captation du Dil-Ac-LDL positive.Doublements de population garantis : >15.
Produits recommandés
Milieu de culture cellulaire primaire recommandé :Lien
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Contenu apparenté
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.