C1049
(+)-Calcium L-tartrate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC1=O
InChI
1S/C4H6O6.Ca/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+2/p-2/t1-,2-;/m1./s1
Clé InChI
GUPPESBEIQALOS-ZVGUSBNCSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable