C1017
Citrinin
from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
Synonyme(s) :
(3R,4S)-8-Hydroxy-3,4,5-Trimethyl-6-Oxo-4,6-Dihydro-3H-Isochromene-7-Carboxylic Acid, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Citrinin, from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
Source biologique
Penicillium citrinum
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1OC=C2C(O)=C(C(O)=O)C(=O)C(C)=C2[C@@H]1C
InChI
1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
Clé InChI
CQIUKKVOEOPUDV-IYSWYEEDSA-N
Description générale
Application
- a standard for calibration curve preparation for citrinin quantification Monascus purpureus ATCC 36928
- an internal standard in thin layer chromatography (TLC) for characterizing the citrinin from Aspergillus and Penicillium strains
- standard to characterize citrinin for rotten apples TLC
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges