C0987
CGP-13501
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3-(3′,5′-Di-tert-butyl-4′-hydroxy)phenyl-2,2-dimethylpropanal
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble 24 mg/mL
Auteur
Novartis
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(C)(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H30O2/c1-17(2,3)14-9-13(11-19(7,8)12-20)10-15(16(14)21)18(4,5)6/h9-10,12,21H,11H2,1-8H3
Clé InChI
XGWATTXMMMANFJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience