Accéder au contenu
C0806
CM-Cellulose
fibers
Synonyme(s) :
Carboxymethyl cellulose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
47101511
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
fibers
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
VJHCJDRQFCCTHL-UHFFFAOYSA-N
Application
CM Cellulose products are used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. CM Cellulose has been used in studies to inform the suppressed proliferation of hepatoma and leukemic cells and the inhibition of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1).
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe