C0788
Z-Leu-Leu-Glu β-naphthylamide
≥98%, powder
Synonyme(s) :
Cbz-LLE β-naphthylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
THF: 25 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C35H44N4O7/c1-22(2)18-29(38-34(44)30(19-23(3)4)39-35(45)46-21-24-10-6-5-7-11-24)33(43)37-28(16-17-31(40)41)32(42)36-27-15-14-25-12-8-9-13-26(25)20-27/h5-15,20,22-23,28-30H,16-19,21H2,1-4H3,(H,36,42)(H,37,43)(H,38,44)(H,39,45)(H,40,41)
Clé InChI
MIYHULQEZFNUGE-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges