C0678
Monoclonal Anti-HNK-1/N-CAM (CD57) antibody produced in mouse
clone VC1.1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-HNK-1, Anti-CD57, Anti-N-CAM
556,00 €
About This Item
556,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VC1.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
mouse, rat, feline, human
Technique(s)
western blot: 1:4,000 using cerebral cortex extract
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... B3GAT1(27087)
mouse ... B3gat1(76898)
rat ... B3gat1(117108)
Description générale
Spécificité
5th Workshop: code no. NK 67
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
- as primary antibody for western blot analysis
- immunocytochemistry
- immunocytochemical
- immunohistological staining
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable