C0610
8-Chloroadenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Rp-isomer
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
Rp-8-Cl-cAMPS
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Conditionnement
vial of 5 μmol
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4CO[P@@](S)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Cl)nc12
InChI
1S/C10H11ClN5O5PS/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(20-9)1-19-22(18,23)21-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,23)(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-,22-/m1/s1
Clé InChI
PJAHPRNGOHUYQD-KVBUDSETSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable