C0478
Anti-Calpain LP-85 (Lens-Specific Calpain) (Domain IV), Large Subunit antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Capn3(12335)
rat ... Capn3(29155)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité