Documents
C0420
Sigma-Aldrich
Z-Gln-ONp
Synonyme(s) :
N-α-Cbz-L-glutamine p-nitrophenyl ester, Z-L-glutamine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formule linéaire :
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOC6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.37
Numéro Beilstein :
1897385
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)CCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C19H19N3O7/c20-17(23)11-10-16(21-19(25)28-12-13-4-2-1-3-5-13)18(24)29-15-8-6-14(7-9-15)22(26)27/h1-9,16H,10-12H2,(H2,20,23)(H,21,25)
Clé InChI
KIVQPDPRDVIJDJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable