C0230
Monoclonal Anti-m/μ Calpain, Small Subunit antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 28F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
28F3, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 28-30 kDa
Espèces réactives
bovine, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000 using normal human fibroblasts or MDBK cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAPNS1(826) , CAPNS2(84290)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable