C0143
Acide 2-Chloroéthylphosphonique
≥96% (titration)
Synonyme(s) :
2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96% (titration)
Forme
solid
Pf
70-72 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OP(O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Clé InChI
UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges