BR782970
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane, pore size 8 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PET membrane
Description
cellGrade(TM) plus
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 1 ea (12 strips with 4 inserts per strip)
Fabricant/nom de marque
BRAND 782970
Taille
6 well
Dimension de pores
8 μm
Type de liaison
non-treated surface