Principaux documents
BMSIPD4400B400F1
Sigma-Aldrich
Blender Bag With Lateral Filter
capacity 400 mL
Synonyme(s) :
homogenization bag, homogenizer bag
500 PKG
431,00 €
431,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 PKG
431,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
24111500
Nomenclature NACRES :
NB.24
431,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
low-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific IPD4400-B400F1
bag H × W
300 cm × 190 cm
Capacité
400 mL
Description générale
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon 70µm filter.
Application
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.