Principaux documents
BM991.8900.01
B Medical CSF61L
Contact Shock Freezer
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
Le produit BM991.8900.01 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Entrée CA/CC
480 V, 60 Hz, US 3-pin plug
Matériaux
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Plates)
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
B Medical Systems
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Contact Shock Freezer - 30/60 bags Capacity - Internal Compressor / Condenser
Application
Blood Management