Principaux documents
BM991.8826.02
B Medical F700
Lab / Pharamcy Freezer
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
Le produit BM991.8826.02 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Entrée CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Matériaux
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
B Medical Systems
Paramètres
-20--41 °C temp. range
H × l × P
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
Capacité
26.38 ft3
Poids
603.28 lb
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
  • Premium - Upright, Laboratory Freeze
  • 5 Wire Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Displaywith Proximity Card Access Control
  • 2 Interior Doors
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
Application
Laboratory Refrigeration