BM991.7705.01
B Medical MT12
Transport Device (Box)
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene device
Caractéristiques
CE compliant: no
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
B Medical Systems
Capacité
0.85 ft3
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
0.85 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (15) 450ml or (25) 270ml bag , Top Loading, Molded Polyethylene, Cold Life: up to 96.14 hrs. At +32°C /up to 56.5 hrs. At +43°C
Application
Cold Chain